Learn More
Thermo Scientific Chemicals Dodecyl sulfate, sodium salt, 99+%, for molecular biology, DNAse, RNAse and Protease free
Codice prodotto. 10733124 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 g
500 g
2.5 kg
Dimensione della confezione:
100g
2.50kg
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
10733124 100 g 100g
10524441 500 g 500g
11984561 2.5 kg 2.50kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 10733124 Fornitore Thermo Scientific Chemicals N. del fornitore 327311000
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
CAS: 151-21-3 | C12H25NaO4S | 288.38 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Absorbance (0.1 M in water), (0.1 M in water) at 0nm, 0.05 max. at 260nm, 0.05 max. at 280nm
Materiale o nome chimico Dodecyl sulfate, sodium salt
Colore White
CAS 151-21-3, 7757-82-6, 7647-14-5
Forma fisica Powder
Punto di fusione 206.0°C
Quantità 100 g
Punto d'infiammabilità >150°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 99+%
Formula molecolare C12H25NaO4S
Formula lineare CH3(CH2)11OSO3Na
Numero MDL MFCD00036175
Sinonimo Dodecyl Sodium Sulfate, SDS, Sodium lauryl sulfate
Informazioni di solubilità Solubility in water: 130g/L (20°C). Other solubilities: partly soluble in alcohol, soluble 75g/L in ethanol (20°C)
InChI Key DBMJMQXJHONAFJ-UHFFFAOYSA-M
SMILES [Na+].CCCCCCCCCCCCOS([O-])(=O)=O
IUPAC Name sodio; dodecilsolfato
Molecular Weight (g/mol) 288.38
PubChem CID 3423265
ChEBI CHEBI:8984
Peso formulazione 288.38
Percent Purity ≥99%
Grado Biologia molecolare
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Dodecyl sulfate sodium salt
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • PERICOLO A LUNGO TERMINE PER L'AMBIENTE ACQUATICO Cronico 3
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
  • Solido infiammabile Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H318-Provoca gravi lesioni oculari.
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
  • H412-Nocivo per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
  • H302-Nocivo se ingerito.
  • H332-Nocivo se inalato.
  • H228-Solido infiammabile.
Consigli di prudenza
  • P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.