Learn More
Dodecyl Trimethyl Ammonium Bromide, Ion Pair Chromatography, Fisher Chemical
Sfoglia Tutto Fisher Chemical ProdottiSpecifications
Specifications
| Punto di fusione | 246°C |
| CAS | 1119-94-4 |
| Colore | White |
| Forma fisica | Powder/Solid |
| Quantità | 25 g |
| Imballaggio | Recipiente per polveri in plastica |
| Formula molecolare | C15H34BrN |
| Numero MDL | 11767 |
| Sinonimo | dodecyltrimethylammonium bromide, dtab, dctab, ltab, lauryltrimethylammonium bromide, n,n,n-trimethyldodecan-1-aminium bromide, laurtrimonium bromide, dodecyl trimethyl ammonium bromide, morpan d, 1-dodecanaminium, n,n,n-trimethyl-, bromide |
| InChI Key | XJWSAJYUBXQQDR-UHFFFAOYSA-M |
| Show More |
Safety and Handling
Product Identifier
- Dodecyltrimethylammonium bromide
- Attenzione
- Tossicità acuta Categoria 4
- PERICOLO ACUTO PER L'AMBIENTE ACQUATICO Acuto 1
- Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
- Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
- Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
- H400-Molto tossico per gli organismi acquatici.
- H315-Provoca irritazione cutanea.
- H319-Provoca grave irritazione oculare.
- H335-Può irritare le vie respiratorie.
- H302-Nocivo se ingerito.
- P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
- P273-Non disperdere nell'ambiente.
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
- P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
- P312-Contattare un CENTRO ANTIVELENI/un medico/in caso di malessere.