Learn More
Dodecylamine, 98%
Codice prodotto. 10122960 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 g
500 g
1 kg
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
100g
1kg
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio unitSize
10122960 100 g Bottiglia in vetro 100g
10549430 500 g Bottiglia in vetro 500g
10469410 1 kg Bottiglia in vetro 1kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 10122960 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 117661000
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 124-22-1 | C12H27N | 185.36 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 124-22-1
Formula molecolare C12H27N
Molecular Weight (g/mol) 185.36
Numero MDL MFCD00008154
InChI Key JRBPAEWTRLWTQC-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo dodecylamine, 1-dodecanamine, laurylamine, 1-aminododecane, n-dodecylamine, dodecanamine, 1-dodecylamine, lauramine, n-laurylamine, alamine 4
PubChem CID 13583
IUPAC Name dodecan-1-amine
SMILES CCCCCCCCCCCCN
Specifica
Materiale o nome chimico Dodecylamine
Nota nome 98%
Punto di fusione 28.0°C to 32.0°C
Colore White
Densità 0.8
Punti di ebollizione 247.0°C to 249.0°C
Punto d'infiammabilità >110°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 97.5% min. (Alkyl chain distribution C12) (GC)
Imballaggio Bottiglia in vetro
Formula lineare CH3(CH2)11NH2
Quantità 100 g
Beilstein 04, 200
Informazioni di solubilità Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in chloroform, isopropylalcohol, ethanol,, ether
Peso formulazione 185.35
Percent Purity 98%
Forma fisica Crystalline Low Melting Solid
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Dodecylamine
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • PERICOLO A LUNGO TERMINE PER L'AMBIENTE ACQUATICO Cronico 1
  • PERICOLO ACUTO PER L'AMBIENTE ACQUATICO Acuto 1
  • Tossicità in caso di aspirazione Categoria 1
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1B
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione ripetuta) Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H318-Provoca gravi lesioni oculari.
  • H400-Molto tossico per gli organismi acquatici.
  • H410-Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
  • H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
  • H373-Può provocare danni agli organi.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
  • H304-Può essere letale in caso di ingestione e di penetrazione nelle vie respiratorie.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.
  • P303+P361+P353-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i capelli): togliere immediatamente tutti gli indumenti contaminati. Sciacquare la pelle/fare una doccia.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.