Learn More
Dodecylbenzene sulfonic acid, mixture of C10-C13 isomers
Codice prodotto. 10451691 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
500 g
1 kg
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
1kg
500g
Codice prodotto. 10451691
Marca: Thermo Scientific Acros 325905000
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 85536-14-7
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 85536-14-7
Numero MDL MFCD00066677
Sinonimo dodecylbenzenesulphonic acid, benzenesulfonic acid, 2-dodecyl, dodecyl benzene sulfonic acid, o-dodecylbenzenesulfonic acid, unii-qmo4a07h35, dodecyl benzenesulfonic acid, dodecylbenzene sulfonic acid, dodecylbenzenesulfonicacid, 2-dodecylbenzenesulphonic acid, dodecyl benzene sulphonic acid
Specifica
Materiale o nome chimico Dodecylbenzene sulfonic acid
Nota nome Mixture of C10-C13 Isomers
Punto di fusione -10.0°C
Colore Brown
Densità 1.0600g/mL
Punti di ebollizione 315.0°C
Punto d'infiammabilità 210°C
Spettro a infrarossi Authentic
Imballaggio Bottiglia in vetro
Formula lineare CH3(CH2)xC6H4SO3Hx=9to12
Indice di rifrazione 1.5035 to 1.5065
Quantità 500 g
Gravità specifica 1.06
Informazioni di solubilità Solubility in water: 10g/L (20°C). Other solubilities: soluble in alkaline solutions, soluble in ethanol
Viscosità 2400 mPa.s
Percent Purity ≥96% (sulfonic acid, M.W. 322)
Forma fisica Viscous Liquid
compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Dodecylbenzene sulfonic acid, mixture of C10-C13 isomers
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1C
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • PERICOLO A LUNGO TERMINE PER L'AMBIENTE ACQUATICO Cronico 2
Indicazioni di pericolo
  • H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
  • H302-Nocivo se ingerito.
  • H412-Nocivo per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.