Learn More
Dodecylbenzene sulfonic acid sodium salt, 80 to 85%, MP Biomedicals™
Codice prodotto. 11461261 Sfoglia Tutto MP Biomedicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
250 g
Dimensione della confezione:
250g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
11461261 250 g 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 11461261 Fornitore MP Biomedicals N. del fornitore 0215788983
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    40.80€
    38.85€ / 250g
    Risparmia 1.95€
    4% Sconto
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Specifica
Materiale o nome chimico Dodecylbenzene sulfonic acid sodium salt
CAS 25155-30-0
Colore White
Intervallo percentuale saggio 80 to 85%
Formula molecolare C18H29NaO3S
Quantità 250 g
Sinonimo Sodium dodecylbenzenesulfonate, Abeson nam
InChI Key HFQQZARZPUDIFP-UHFFFAOYSA-M
Molecular Weight (g/mol) 348.48
Peso formulazione 348.5
Forma fisica Solid Flakes
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Dodecylbenzene Sulfonic Acid Sodium Salt
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
Indicazioni di pericolo
  • H302-Nocivo se ingerito.
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H318-Provoca gravi lesioni oculari.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
  • P310-Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico .
  • P321-Trattamento specifico (vedere su questa etichetta).
  • P301+P312-IN CASO DI INGESTIONE accompagnata da malessere: contattare un CENTRO ANTIVELENI/medico
  • P501b-Smaltire il prodotto/recipiente in conformità con le disposizioni locali/regionali/nazionali/internazionali.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contain: dodecylbenzene sulphonic acid sodium salt