Learn More
Dodecylbenzene, TRC
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | Dodecylbenzene |
| CAS | 123-01-3 |
| Formula molecolare | C18 H30 |
| Quantità | 10 g |
| Sinonimo | Dodecane, 1-phenyl- (8CI), Dodecylbenzene, 1-Dodecylbenzene, 1-Phenyl-n-dodecane, 1-Phenyldodecane, Alkylate P 1, Detergent Alkylate No. 2, Laurylbenzene, NSC 102805, NSC 4584, Nalkylene 500, n-Dodecylbenzene |
| InChI Formula | InChI=1S/C18H30/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-12-15-18-16-13-11-14-17-18/h11,13-14,16-17H,2-10,12,15H2,1H3 |
| SMILES | CCCCCCCCCCCCc1ccccc1 |
| IUPAC Name | dodecylbenzene |
| Molecular Weight (g/mol) | 246.43 |
| Peso formulazione | 246.2348 |