Learn More
Dodecylbenzenesulfonic Acid Sodium Salt (Technical Grade), TRC
Codice prodotto. 30369951
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
10 g
Dimensione della confezione:
10g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30369951 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30369951 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCD52566110G
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 11-09-2026
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico Sodium dodecylbenzenesulfonate
CAS 25155-30-0
Formula molecolare C18H29NaO3S
Quantità 10 g
Sinonimo Dodecylbenzenesulfonic acid sodium salt
InChI Formula InChI=1S/C18H30O3S.Na/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-17-13-15-18(16-14-17)22(19,20)21;/h13-16H,2-12H2,1H3,(H,19,20,21);/q;+1/p-1
SMILES CCCCCCCCCCCCc1ccc(cc1)S(=O)(=O)O[Na]
IUPAC Name (4-dodecylphenyl)sulfonyloxysodium
Molecular Weight (g/mol) 348.48
Peso formulazione 348.1735