Learn More
Dodecyldimethylchlorosilane, 97%
Codice prodotto. 10525680 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
25 mL
100 mL
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
100mL
25mL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10525680 100 mL Bottiglia in vetro 100mL
10199929 25 mL Bottiglia in vetro 25mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10525680 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 432231000
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Visualizzare prodotti alternativi
CAS: 66604-31-7 | C14H31ClSi | 262.93 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 66604-31-7
Formula molecolare C14H31ClSi
Molecular Weight (g/mol) 262.93
InChI Key DLLABNOCKQMTEJ-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo dodecyldimethylchlorosilane, chloro dodecyl dimethylsilane, 1-chlorododecyl-dimethyl-silicon, chlorododecyldimethylsilane, acmc-209nvw, dimethyldodecylchlorosilane, dimethyldodecylsilyl chloride, n-dodecyldimethylchlorosilane, dimethyl-dodecyl-chlorosilane, chloro-dimethyl-dodecylsilane
PubChem CID 2758731
IUPAC Name chloro-dodecyl-dimethylsilane
SMILES CCCCCCCCCCCC[Si](C)(C)Cl
Specifications
Materiale o nome chimico Dodecyldimethylchlorosilane
Colore Colorless
Densità 0.8650g/mL
Punti di ebollizione 291.0°C to 293.0°C
Punto d'infiammabilità 110°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 96% min. (GC)
Imballaggio Bottiglia in vetro
Formula lineare Cl(CH3)2Si(CH2)11CH3
Indice di rifrazione 1.4440 to 1.4460 (20°C, 589nm)
Quantità 100 mL
Gravità specifica 0.865
Informazioni di solubilità Solubility in water: insoluble.
Peso formulazione 262.93
Percent Purity 97%
Forma fisica Liquid
Show More Show Less
compliance-icons
Product Identifier
  • Dodecyldimethylchlorosilane
Signal Word
  • Pericolo
Hazard Category
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1B
Hazard Statement
  • H318-Provoca gravi lesioni oculari.
  • H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
Precautionary Statement
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.