Learn More
Dodecyltrimethylammonium Bromide, TRC
Codice prodotto. 30371823
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
250 g
Dimensione della confezione:
250g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30371823 250 g 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30371823 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCD525490250G
 Articolo soggetto a restrizioni
Questo articolo richiede un aggiornamento del prezzo prima di essere ordinato.
Richiedi qui il prezzo per questo articolo.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico Dodecyltrimethylammonium Bromide
CAS 1119-94-4
Note sul grado di purezza HPLC
Formula molecolare C15 H34 N . Br
Quantità 250 g
Sinonimo N,N,N-Trimethyl-1-dodecanaminium Bromide, DDTMA, DTAB, Dctab, FSM 23, LTAB, Lauryltrimethylammonium Bromide, Morpan D, N,N,N-Trimethyl-1-dodecanaminium Bromide, N,N,N-Trimethyldodecan-1-ammonium Bromide, N-Dodecyl-N,N,N-trimethylammonium Bromide, N-Lauryl-N,N,N-trimethylammonium Bromide, Trimethyldodecylammonium Bromide, Trimethyllaurylammonium Bromide, n-Dodecyltrimethylammonium Bromide
InChI Formula InChI=1S/C15H34N.BrH/c1-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16(2,3)4;/h5-15H2,1-4H3;1H/q+1;/p-1
SMILES [Br-].CCCCCCCCCCCC[N+](C)(C)C
IUPAC Name dodecyl(trimethyl)azanium;bromide
Molecular Weight (g/mol) 308.3412
Peso formulazione 307.1875
Percent Purity >95