Learn More
Dodecyltrimethylammonium chloride, 98%
Codice prodotto. 10586402 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
25 g
100 g
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10586402 25 g Bottiglia in vetro 25g
10494305 100 g Bottiglia in vetro 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10586402 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 409320250
ChemsChrom Mega Deals
Usa il codice promozionale 27993
Visualizza tutte le promozioni
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 04-12-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 112-00-5 | C15H34ClN | 263.88 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Catalizzatore a trasferimento di fase
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 112-00-5
Formula molecolare C15H34ClN
Molecular Weight (g/mol) 263.88
Numero MDL MFCD00041974
InChI Key DDXLVDQZPFLQMZ-UHFFFAOYSA-M
Sinonimo dodecyltrimethylammonium chloride, alicop, cation bb, aliquat 4, n,n,n-trimethyldodecan-1-aminium chloride, laurtrimonium chloride, dehyquart lt, cation fb, nissan cation bb, lauryltrimethylammonium chloride
PubChem CID 8152
IUPAC Name dodecyl(trimethyl)azanium;chloride
SMILES CCCCCCCCCCCC[N+](C)(C)C.[Cl-]
Specifica
Materiale o nome chimico Dodecyltrimethylammonium chloride
Punto di fusione 237.0°C
Colore White to Yellow
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 97.5% min. (Argentometry)
Imballaggio Bottiglia in vetro
Formula lineare CH3(CH2)11N(CH3)3Cl
Quantità 25 g
Informazioni di solubilità (10% in water) Clear
Peso formulazione 263.88
Percent Purity 98%
Forma fisica Chunks and/or Powder
compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Dodecyltrimethylammonium chloride
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • PERICOLO A LUNGO TERMINE PER L'AMBIENTE ACQUATICO Cronico 1
  • PERICOLO ACUTO PER L'AMBIENTE ACQUATICO Acuto 1
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H400-Molto tossico per gli organismi acquatici.
  • H410-Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
  • H302-Nocivo se ingerito.
Consigli di prudenza
  • P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P273-Non disperdere nell'ambiente.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P312-IN CASO DI INGESTIONE accompagnata da malessere: contattare un CENTRO ANTIVELENI/medico
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.