Learn More
R&D Systems™ Dofetilide
Codice prodotto. 18737696
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 mg
25 mg
Dimensione della confezione:
25mg
5mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
18737696 25 mg 25mg
18716688 5 mg 5mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 18737696 Fornitore R&D Systems™ N. del fornitore 3757/25
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    674.95€
    611.10€ / 25mg
    Risparmia 63.85€
    9% Sconto
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 20-11-2026
A Tocris product, part of R&D Systems. KV11.1 (hERG) channel blocker; inhibits rapid delayed rectifier K+ current (IKr)
Dofetilide is a selective potassium channel blocker. Blocks KV11.1 (hERG) channels; inhibits the rapid delayed-rectifier K+ current (IKr). Displays class III antiarrhythmic properties.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico 1-(4-Methanesulphonamidophenoxy)-2-[N-(4-methanesulphonamidophenethyl)-N-methylamino]ethane
CAS 115256-11-6
Intervallo percentuale saggio >99%
Quantità 25 mg
Linea di prodotti Tocris
Formula molecolare C19H27N3O5S2
Peso formulazione Observed MW: 441.56