Learn More
Dofetilide, MedChemExpress
Codice prodotto. 16484307
Encompass_Preferred
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 mg
10 mg
50 mg
Dimensione della confezione:
10mg
50mg
5mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
16484307 50 mg 50mg
16458428 10 mg 10mg
16450838 5 mg 5mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 16484307 Fornitore Medchem Express N. del fornitore HYB0232
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 01-12-2026
MedChemExpress Dofetilide (UK 68789), as a class III antiarrhythmic agent, is an orally active, potent and specific IKr blocker. Dofetilide can be used for the research of cardiovascular disease.
Dofetilide (UK 68789), as a class III antiarrhythmic agent, is an orally active, potent and specific IKr blocker. Dofetilide can be used for the research of cardiovascular disease.
Specifica
Materiale o nome chimico Dofetilide
CAS 115256-11-6
Colore Off-White
Note sul grado di purezza Research
Formula molecolare C19H27N3O5S2
Quantità 50 mg
Sinonimo UK 68789
Informazioni di solubilità DMSO : ≥ 100 mg/mL (226.47 mM)
SMILES CS(=O)(NC1=CC=C(CCN(C)CCOC2=CC=C(NS(=O)(C)=O)C=C2)C=C1)=O
Molecular Weight (g/mol) 441.56
Peso formulazione 441.56
Percent Purity 98.06%
Grado Research
Forma fisica Solid
Da utilizzare con (applicazione) COVID-19-immunoregulation
Research purposes only