Learn More
Dofetilide, Thermo Scientific Chemicals
Codice prodotto. 16584234 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
250 mg
1 g
Dimensione della confezione:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
16584234 250 mg 250mg
16574234 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 16584234 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 463372500
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
CAS: 115256-11-6 | C19H27N3O5S2
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 115256-11-6
Formula molecolare C19H27N3O5S2
Specifica
Materiale o nome chimico Dofetilide
Quantità 250 mg
Solubilità Solubility aq. soln.: .. Other solubilities: soluble in acetone, slightly soluble in alcohol
Punto di fusione 149.0°C to 153.0°C
Peso formulazione 441.56
compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Dofetilide
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • Tossicità per la riproduzione Categoria 1B
Indicazioni di pericolo
  • H302-Nocivo se ingerito.
  • H360D-Può nuocere al feto.
Consigli di prudenza
  • P201-Procurarsi istruzioni specifiche prima dell'uso.
  • P264-Lavare accuratamente dopo l'uso.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.
  • P312-Contattare un CENTRO ANTIVELENI/un medico/in caso di malessere.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contain: Dofetilide