Learn More
Dofetilide, TRC
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | Dofetilide |
| Quantità | 5 mg |
| InChI Formula | InChI=1S/C19H27N3O5S2/c1-22(13-12-16-4-6-17(7-5-16)20-28(2,23)24)14-15-27-19-10-8-18(9-11-19)21-29(3,25)26/h4-11,20-21H,12-15H2,1-3H3 |
| Peso formulazione | 441.1392 |