Learn More
DOG1/TMEM16A Antibody (DG1/447 + DOG-1.1) - IHC-Prediluted, R&D Systems™
Codice prodotto. 18607565 Sfoglia Tutto Bio Techne Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
7 mL
Dimensione della confezione:
7mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
18607565 7 mL 7mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 18607565 Fornitore Novus Biologicals N. del fornitore NBP244381
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 26-11-2026
A Novus product, part of R&D Systems. Mouse Monoclonal Antibody
DOG1/TMEM16A Monoclonal antibody specifically detects DOG1/TMEM16A in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Antigene DOG1/TMEM16A
Applicazioni Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin)
Classificazione Monoclonal
Clone DG1/447 + DOG-1.1
Coniugato Unconjugated
Diluizione Immunohistochemistry, Immunohistochemistry-Paraffin 0.25 - 0.5 μg/mL
Formulazione 10 mM PBS with 0.05% BSA
Alias gene ANO1, anoctamin 1, DOG1, ORAOV2, TAOS2, TMEM16A
Specie ospite Mouse
Immunogeno Recombinant human canine-1 protein (DG1/447) + A synthetic peptide from human canine-1 protein (MSDFVDWVIPDIPKDISQQIHKEKVLMVELFMREEQDKQQLL-ETCMEKERQKDEPPCNHHNTKACPDSLGSP-APSHAYHGGVL), conjugated to a carrier protein (DOG-1.1). (Uniprot: Q5XX6)
Metodo di purificazione Protein A or G purified
Quantità 7 mL
Status giuridico RUO
Primario o secondario Primary
ID gene (immissione) 55107
Target Species Human
Content And Storage Store at 4°C.
Product Type Antibody
Forma Purified
Isotype IgG1 κ
Linea di prodotti Novus