Learn More
DOG1/TMEM16A Antibody (rDG1/447), HRP, R&D Systems™
Codice prodotto. 18601415 Sfoglia Tutto Bio Techne Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
0.1 mL
Dimensione della confezione:
0.10mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
18601415 0.1 mL 0.10mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 18601415 Fornitore Novus Biologicals N. del fornitore NBP321076H
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 30-11-2026
A Novus product, part of R&D Systems. Mouse Monoclonal Antibody
DOG1/TMEM16A Monoclonal antibody specifically detects DOG1/TMEM16A in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry (Paraffin)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Antigene DOG1/TMEM16A
Applicazioni Immunohistochemistry (Paraffin)
Classificazione Monoclonal
Clone rDG1/447
Coniugato HRP
Formulazione PBS
Alias gene ANO1, anoctamin 1, DOG1, ORAOV2, TAOS2, TMEM16A
Specie ospite Mouse
Immunogeno Recombinant full-length human DOG1/TMEM16A protein
Metodo di purificazione Protein A or G purified
Quantità 0.1 mL
Status giuridico RUO
Primario o secondario Primary
ID gene (immissione) 55107
Target Species Human
Content And Storage Store at 4°C in the dark.
Product Type Antibody
Forma Purified
Isotype IgG2b κ
Linea di prodotti Novus