Learn More
Dolasetron Mesylate hydrate, MedChemExpress
Codice prodotto. 16491436
Encompass_Preferred
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 mg
200 mg
Dimensione della confezione:
100mg
200mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
16491436 200 mg 200mg
16428446 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 16491436 Fornitore Medchem Express N. del fornitore HYB0750B
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 30-12-2026
MedChemExpress Dolasetron Mesylate hydrate (MDL-73147EF hydrate) is a serotonin 5-HT3 receptor antagonist used to treat nausea and vomiting following chemotherapy.
Dolasetron Mesylate hydrate (MDL-73147EF hydrate) is a serotonin 5-HT3 receptor antagonist used to treat nausea and vomiting following chemotherapy.
Specifica
Materiale o nome chimico Dolasetron Mesylate hydrate
CAS 878143-33-0
Colore White
Note sul grado di purezza Research
Formula molecolare C20H26N2O7S
Quantità 200 mg
Sinonimo MDL-73147EF hydrate
Informazioni di solubilità DMSO : 250 mg/mL (570.14 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C(C1=CNC2=C1C=CC=C2)O[C@@H]3C[C@@](CC4C5)([H])[N@](CC4=O)[C@@]5([H])C3.O=S(C)(O)=O.O
Molecular Weight (g/mol) 438.49
Peso formulazione 438.49
Percent Purity 98.73%
Grado Research
Forma fisica Powder
Research purposes only