Learn More
Dolutegravir, MedChemExpress
Codice prodotto. 16491066
Encompass_Preferred
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
200 mg
500 mg
1 g
Dimensione della confezione:
100mg
10mg
1g
200mg
500mg
50mg
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
16491066 200 mg 200mg
16481656 500 mg 500mg
16455578 10 mg 10mg
16451329 1 g 1g
16438277 5 mg -
16436126 100 mg 100mg
16421747 50 mg 50mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Codice prodotto. 16491066 Fornitore Medchem Express N. del fornitore HY13238
 Articolo soggetto a restrizioni
Questo articolo richiede un aggiornamento del prezzo prima di essere ordinato.
Richiedi qui il prezzo per questo articolo.
MedChemExpress Dolutegravir (S/GSK1349572) is a highly potent and orally bioavailable HIV integrase strand transfer inhibitor with an IC50 of 2.7 nM for HIV-1 integrase-catalyzed strand transfer. Dolutegravir (S/GSK1349572) inhibits HIV-1 viral replication with an IC50 of 0.51 nM in peripheral blood mononuclear cells. Dolutegravir retains a high potency against the HIV-1 Y143R, N155H, and G140S/Q148H mutants (EC50=3.6-5.8 nM).
Dolutegravir (S/GSK1349572) is a highly potent and orally bioavailable HIV integrase strand transfer inhibitor with an IC50 of 2.7 nM for HIV-1 integrase-catalyzed strand transfer. Dolutegravir (S/GSK1349572) inhibits HIV-1 viral replication with an IC50 of 0.51 nM in peripheral blood mononuclear cells. Dolutegravir retains a high potency against the HIV-1 Y143R, N155H, and G140S/Q148H mutants (EC50=3.6-5.8 nM).
Specifications
Materiale o nome chimico Dolutegravir
Forma fisica Solid
CAS 1051375-16-6
Colore White
Quantità 200 mg
Note sul grado di purezza Research
Formula molecolare C20H19F2N3O5
Da utilizzare con (applicazione) COVID-19-anti-virus
Sinonimo S/GSK1349572
Informazioni di solubilità DMSO : 10 mg/mL (23.84 mM; Need ultrasonic and warming)
SMILES FC1=CC(F)=C(C=C1)CNC(C2=CN(C3=C(C2=O)O)C[C@@]([H])(N4C3=O)OCC[C@H]4C)=O
Molecular Weight (g/mol) 419.38
Peso formulazione 419.38
Percent Purity 98.76%
Grado Research
Show More Show Less
Research purposes only