Learn More
Dolutegravir sodium salt, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 17700709 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
250 mg
1 g
Dimensione della confezione:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
17700709 1 g 1g
17710709 250 mg 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 17700709 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 469770010
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Specifica
Materiale o nome chimico Dolutegravir sodium salt
CAS 1051375-19-9
Quantità 1 g
Shipping Condition No special requirements
Linea di prodotti Life science
Formula molecolare C20 H18 F2 N3 Na O5
Forma fisica Powder or Crystals
Colore White to Light-yellow
Purezza ≥98.5%