Learn More
Dolutegravir, TRC
Codice prodotto. 30009933
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 mg
10 mg
50 mg
Dimensione della confezione:
10mg
50mg
5mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30009933 5 mg 5mg
30005330 50 mg 50mg
30009920 10 mg 10mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 30009933 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCD5288005MG
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 03-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 1051375-16-6
Formula molecolare C20 H19 F2 N3 O5
Molecular Weight (g/mol) 419.38
Sinonimo 2H-Pyrido[1',2':4,5]pyrazino[2,1-b][1,3]oxazine-9-carboxamide, N-[(2,4-difluorophenyl)methyl]-3,4,6,8,12,12a-hexahydro-7-hydroxy-4-methyl-6,8-dioxo-, (4R,12aS)-, (4R,12aS)-N-[(2,4-Difluorophenyl)methyl]-3,4,6,8,12,12a-hexahydro-7-hydroxy-4-methyl-6,8-dioxo-2H-pyrido[1',2':4,5]pyrazino[2,1-b][1,3]oxazine-9-carboxamide, Dolutegravir, GSK 1349572, S@fs:GSK1349572, Soltegravir, Tivicay, GSK 1349572B
IUPAC Name (4R,12aS)-N-[(2,4-difluorophenyl)methyl]-7-hydroxy-4-methyl-6,8-dioxo-3,4,12,12a-tetrahydro-2H-pyrido[5,6]pyrazino[2,6-b][1,3]oxazine-9-carboxamide
SMILES C[C@@H]1CCO[C@H]2CN3C=C(C(=O)NCc4ccc(F)cc4F)C(=O)C(=C3C(=O)N12)O
Specifica
Materiale o nome chimico Dolutegravir
Note sul grado di purezza HPLC
Quantità 5 mg
InChI Formula InChI=1S/C20H19F2N3O5/c1-10-4-5-30-15-9-24-8-13(17(26)18(27)16(24)20(29)25(10)15)19(28)23-7-11-2-3-12(21)6-14(11)22/h2-3,6,8,10,15,27H,4-5,7,9H2,1H3,(H,23,28)/t10-,15+/m1/s1
Peso formulazione 419.1293
Percent Purity >95%