Learn More
TFA Dostmann™ Domatic Baro Thermo Hygrometer
Codice prodotto. 11852623
Cambia vista
Click to view available options
Dimensione della confezione:
Pezzo
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Dimensione della confezione
11852623 Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 11852623 Fornitore TFA Dostmann™ N. del fornitore 20.3006.42
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    37.38€
    27.43€ / pezzi 1
    Risparmia 9.95€
    26% Sconto
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 16-12-2026
Specifica
Include Barometer, thermometer and hygrometer
Altezza (sistema metrico) 147 mm
Materiale Plastic
Peso (sistema metrico) 200 g
Diametro (sistema metrico) faccia 136 mm
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.