Learn More
Thermo Scientific™ Strip di tappi a cupola per PCR
Codice prodotto. 12124691
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
Contenitore da 120
Dimensione della confezione:
pezzi 120
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
12124691 Contenitore da 120 pezzi 120
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 12124691 Fornitore Thermo Scientific™ N. del fornitore AB0866
Follow the Workflow - Explore the Savings
Usa il codice promozionale 27967
Visualizza tutte le promozioni
Spedizione stimata: 24-11-2026
Aggiungi al carrello
Edge
Optimize PCR applications with these cap strips for use with Thermo Scientific 96-well PCR plates and strip tubes.
Ensure proper sealing on all PCR strip tubes and 96-well PCR plates with precision molded Thermo Scientific™ PCR Plate Cap Strips.
Highlights
  • Suitable for use with all 96-well PCR plates as well as standard and low profile strip tubes
  • Large end tabs for strip removal (12 strips only)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Colore Clear
Materiale Polypropylene
No. of Wells 8
Quantità Contenitore da 120
Formato Strisce da 8 tappi piatti
Product Type PCR Plate Cap Strip
Certificazione di RNasi/DNasi assenti Sì
Plate Compatibility 96-well Plate