Learn More
Thermo Scientific™ Domed PCR Caps, strips of 12
Codice prodotto. 11594774
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
10 packs of 8
25 confezioni da 8
Colore:
Clear
Incolore
Dimensione della confezione:
pezzi 200
pezzi 80
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Colore Dimensione della confezione
11594774 25 confezioni da 8 Incolore pezzi 200
11584774 10 packs of 8 Clear pezzi 80
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 11594774 Fornitore Thermo Scientific™ N. del fornitore AB0853
Black Friday Starts Here
Usa il codice promozionale 27984
Visualizza tutte le promozioni
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
Domed cap strips for PCR applications for use with Thermo Scientific 96-well PCR plates and strip tubes.
Ensure proper sealing on all PCR strip tubes and 96-well PCR plates with precision molded Thermo Scientific™ PCR Plate Cap Strips.
Domed PCR Cap Strips are compatible with 96-well PCR plates and standard and low profile strip tubes. The 12 strips have large end tabs for easy strip removal.
Highlights:
  • Suitable for use with all 96-well PCR plates as well as standard and low profile strip tubes
  • Large end tabs for strip removal (12 strips only)
Certifications:
Certified free from human DNA, RNases, and DNases.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Colore Incolore
Materiale Polypropylene
No. of Wells 12
Quantità 25 confezioni da 8
Formato Striscia da 12 tappi a cupola
Product Type PCR Plate Cap Strip
Certificazione di RNasi/DNasi assenti Sì
Plate Compatibility 96-well Plate