Learn More
Thermo Scientific™ Domed PCR Caps, strips of 8
Codice prodotto. 10746163
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
10 confezioni da 12
Contenitore da 250
Colore:
Incolore
Trasparente, smerigliato
Dimensione della confezione:
pezzi 120
pezzi 250
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Colore Dimensione della confezione
10746163 Contenitore da 250 Trasparente, smerigliato pezzi 250
10304753 10 confezioni da 12 Incolore pezzi 120
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10746163 Fornitore Thermo Scientific™ N. del fornitore AB0265
Follow the Workflow - Explore the Savings
Usa il codice promozionale 27967
Visualizza tutte le promozioni
In stock
Aggiungi al carrello
Edge
Domed cap strips for PCR applications for use with Thermo Scientific 96-well PCR plates and strip tubes.
Ensure proper sealing on all PCR strip tubes and 96-well PCR plates with precision molded Thermo Scientific™ PCR Plate Cap Strips.
Domed PCR Cap Strips are compatible with 96-well PCR plates and standard and low profile strip tubes. The 12 strips have large end tabs for easy strip removal.
Highlights:
  • Suitable for use with all 96-well PCR plates as well as standard and low profile strip tubes
  • Large end tabs for strip removal (12 strips only)
Certifications:
Certified free from human DNA, RNases, and DNases.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Colore Trasparente, smerigliato
Materiale Polypropylene
No. of Wells 8
Quantità Contenitore da 250
Formato Striscia da 8 tappi a cupola
Product Type PCR Plate Cap Strip
Certificazione di RNasi/DNasi assenti Sì
Plate Compatibility 96-well Plate