Learn More
Domiphen bromide, MedChemExpress
Codice prodotto. 16461118
Encompass_Preferred
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 g
Dimensione della confezione:
5g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
16461118 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 16461118 Fornitore Medchem Express N. del fornitore HYB1467
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 23-11-2026
MedChemExpress Domiphen bromide is a chemical antiseptic and a quaternary ammonium compound, used as a cationic surfactant.
Domiphen bromide is a chemical antiseptic and a quaternary ammonium compound, used as a cationic surfactant.
Specifications
Materiale o nome chimico Domiphen bromide
CAS 538-71-6
Colore White
Note sul grado di purezza Research
Formula molecolare C22H40BrNO
Quantità 5 g
Informazioni di solubilità DMSO : 100 mg/mL (241.28 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : 100 mg/mL (241.28 mM; Need ultrasonic)
SMILES CCCCCCCCCCCC[N+](C)(C)CCOC1=CC=CC=C1.[Br-]
Molecular Weight (g/mol) 414.46
Peso formulazione 414.46
Percent Purity 99.49%
Grado Research
Forma fisica Solid
Show More Show Less
Research purposes only