Learn More
Domiphen Bromide, TRC
Codice prodotto. 30007311
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
50 mg
1 g
5 g
Dimensione della confezione:
1g
50mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30007311 50 mg 50mg
30003444 1 g 1g
30006619 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 30007311 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCD53110550MG
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 03-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 538-71-6
Formula molecolare C22 H40 N O . Br
Molecular Weight (g/mol) 414.46
Sinonimo 1-Dodecanaminium, N,N-dimethyl-N-(2-phenoxyethyl)-, bromide, Ammonium, dodecyldimethyl(2-phenoxyethyl)-, bromide, Dodecyldimethyl(2-phenoxyethyl)ammonium bromide, (β-Phenoxyethyl)dimethyldodecylammonium bromide, Bradonit, Bradoral, Bradosol, Bradosol bromide, Domiphen bromide, Fungitex, Fungitex R, Modicare, N-Dodecyl-N-(2-phenoxyethyl)dimethylammonium bromide, NSC 39415, Neo-Bradoral, Oradol, PDDB, Phenododecinium bromide
IUPAC Name dodecyl-dimethyl-(2-phenoxyethyl)azanium;bromide
SMILES [Br-].CCCCCCCCCCCC[N+](C)(C)CCOc1ccccc1
Specifica
Materiale o nome chimico Domiphen Bromide
Quantità 50 mg
InChI Formula InChI=1S/C22H40NO.BrH/c1-4-5-6-7-8-9-10-11-12-16-19-23(2,3)20-21-24-22-17-14-13-15-18-22;/h13-15,17-18H,4-12,16,19-21H2,1-3H3;1H/q+1;/p-1
Peso formulazione 413.2293