Learn More
Parker Domnick Hunter™ Nitrogen Gas Generator
Robust nitrogen gas generator for critical life science, chemical analysis, and spectroscopy applications. Parker Domnick Hunter™ Nitrogen Gas Generator provides a continuous stream of ultra high purity nitrogen.
Marca:  Parker Domnick Hunter™ G1110E
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.80000kg
Codice prodotto. 12596706
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Descrizione
Descrizione
  • Complete 'Plug and Play' system specifically designed for critical analytical applications
  • Produces a continuous supply of 99.999% purity nitrogen 24 hours a day
  • Integral oil free compressor, with noise reduction technology
  • Eliminate inconvenient and potentially dangerous nitrogen cylinders
  • Compact, reliable with minimal operator attention and maintenance
  • Phthalate-free componentry
Specifica
Specifica
2Years
50 Hz
1/8in.
>99.999%
Nitrogen Gas Generator
0.75 L/min.
240 V