Learn More
R&D Systems™ Donepezil hydrochloride
Descrizione
Potent acetylcholinesterase inhibitor (IC50 = 5.7 nM). Displays 1252-fold selectivity for AChE over BuChE (IC50 = 7138 nM for BuChE). Orally active.
Deuterated analog also available.
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | Donepezil hydrochloride |
| Quantità | 50 mg |
| Linea di prodotti | Tocris |
| Peso formulazione | 415.95 |
| Purezza | >99% |
| Peso molecolare | 415.96 |