Learn More
Donepezil Hydrochloride, MedChemExpress
Codice prodotto. 16454217
Encompass_Preferred
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
50 mg
100 mg
200 mg
Dimensione della confezione:
100mg
200mg
50mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
16454217 50 mg 50mg
16418076 100 mg 100mg
16411366 200 mg 200mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 16454217 Fornitore Medchem Express N. del fornitore HYB0034
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 30-11-2026
MedChemExpress Donepezil Hydrochloride (E2020) is a reversible, selective AChE inhibitor with an IC50 of 6.7 nM for AChE activity. Donepezil shows high selectivity for AChE over BuChE. Donepezil exhibits neuroprotective effect on Aβ42 neurotoxicity.
Donepezil Hydrochloride (E2020) is a reversible, selective AChE inhibitor with an IC50 of 6.7 nM for AChE activity. Donepezil shows high selectivity for AChE over BuChE. Donepezil exhibits neuroprotective effect on Aβ42 neurotoxicity.
Specifica
Materiale o nome chimico Donepezil Hydrochloride
CAS 120011-70-3
Colore White
Note sul grado di purezza Research
Formula molecolare C24H30ClNO3
Quantità 50 mg
Sinonimo E2020
Informazioni di solubilità H2O : 33.33 mg/mL (80.13 mM; Need ultrasonic) ∣DMSO : 6.2 mg/mL (14.91 mM; Need warming)
SMILES O=C1C(CC2CCN(CC3=CC=CC=C3)CC2)CC4=C1C=C(OC)C(OC)=C4.[H]Cl
Molecular Weight (g/mol) 415.95
Peso formulazione 415.95
Percent Purity 99.84%
Grado Research
Forma fisica Solid
Da utilizzare con (applicazione) Neuroscience-Neurodegeneration
Research purposes only