Learn More
Donepezil Hydrochloride, Mikromol™
Codice prodotto. 18092710
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
250 mg
Dimensione della confezione:
250mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
18092710 250 mg 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 18092710 Fornitore Mikromol N. del fornitore MM0677.000250
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 20-11-2026
Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
Donepezil Hydrochloride
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico Donepezil Hydrochloride
CAS 120011-70-3
Nomi componenti o analita Donepezil Hydrochloride
Shipping Condition Room Temperature
Formula molecolare C24 H29 N O3 . Cl H
Certificazione/Conformità ISO 17034
Sinonimo Donepezil Hydrochloride, 1H-Inden-1-one, 2,3-dihydro-5,6-dimethoxy-2-[[1-(phenylmethyl)-4-piperidinyl]methyl]-, hydrochloride (9CI), Aricept, Aricept D, BNAG, E 2020
InChI Formula InChI=1S/C24H29NO3.ClH/c1-27-22-14-19-13-20(24(26)21(19)15-23(22)28-2)12-17-8-10-25(11-9-17)16-18-6-4-3-5-7-18;/h3-7,14-15,17,20H,8-13,16H2,1-2H3;1H
SMILES Cl.COc1cc2CC(CC3CCN(Cc4ccccc4)CC3)C(=O)c2cc1OC
IUPAC Name 2-[(1-benzylpiperidin-4-yl)methyl]-5,6-dimethoxy-2,3-dihydroinden-1-one;hydrochloride
Molecular Weight (g/mol) 415.95
Quantità 250 mg
Peso formulazione 415.1914 g/mol