Learn More
Donepezil hydrochloride
Codice prodotto. 15492202 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
Dimensione della confezione:
1g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
15492202 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 15492202 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 458050010
ChemsChrom Mega Deals
Usa il codice promozionale 27993
Visualizza tutte le promozioni
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 27-11-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 120011-70-3 | C24H30ClNO3 | 415.96 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 120011-70-3
Formula molecolare C24H30ClNO3
Molecular Weight (g/mol) 415.96
Numero MDL MFCD00881312
InChI Key XWAIAVWHZJNZQQ-UHFFFAOYNA-N
Sinonimo donepezil hydrochloride, donepezil hcl, aricept, bnag, donepezilhcl, aricept odt, 2-1-benzylpiperidin-4-yl methyl-5,6-dimethoxy-2,3-dihydro-1h-inden-1-one hydrochloride, e 2020 pharmaceutical, eranz
PubChem CID 5741
ChEBI CHEBI:4696
IUPAC Name 2-[(1-benzylpiperidin-4-yl)methyl]-5,6-dimethoxy-2,3-dihydroinden-1-one;hydrochloride
SMILES [H+].[Cl-].COC1=CC2=C(C=C1OC)C(=O)C(CC1CCN(CC3=CC=CC=C3)CC1)C2
Specifica
Materiale o nome chimico Donepezil hydrochloride
Punto di fusione 211.0°C to 212.0°C
Spettro a infrarossi Authentic
Quantità 1 g
Informazioni di solubilità Solubility in water: soluble. Other solubilities: soluble in hot methanol, insoluble in ethyl acetate and hexane
Peso formulazione 415.85
Percent Purity ≥97.5% (HPLC)
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Donepezil hydrochloride
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 3
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
Indicazioni di pericolo
  • H301-Tossico se ingerito.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
Consigli di prudenza
  • P264-Lavare accuratamente dopo l'uso.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P310-IN CASO DI INGESTIONE: contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico
  • P337+P313-Se l'irritazione degli occhi persiste, consultare un medico.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contain: Donepezil hydrochloride