missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Donkey anti-Goat IgG (H+L) Secondary Antibody, DyLight 488, Novus Biologicals™

Codice prodotto. 18550301 Sfoglia Tutto Bio Techne Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 mg
Dimensione della confezione:
1mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
18550301 1 mg 1mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Codice prodotto. 18550301 Fornitore Novus Biologicals N. del fornitore NBP174817

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

Donkey Polyclonal Antibody

IgG (H+L) Polyclonal antibody specifically detects IgG (H+L) in Goat samples. It is validated for Flow Cytometry, Immunomicroscopy
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifica

Antigene IgG (H+L)
Applicazioni Flow Cytometry, Immunomicroscopy
Classificazione Polyclonal
Concentrazione LYOPH
Coniugato DyLight 488
Diluizione Flow Cytometry 1:20-1:2000, Immunomicroscopy 1:20-1:2000
Formulazione 10 mM Sodium Phosphate, 0.15 M Sodium Chloride, pH 7.2, 1 % (w/v) BSA, Protease/IgG free
Specie ospite Donkey
Immunogeno This Donkey anti-Goat IgG (H+L) Secondary Antibody [DyLight 488] was developed against purified goat IgG (H&L).
Metodo di purificazione Affinity purified
Quantità 1 mg
Status giuridico RUO
Disciplina di ricerca Adaptive Immunity, Immunology
Primario o secondario Secondary
Ricostituzione Rehydrate with 1.1 mL of deionized water and let stand 30 minutes at room temperature to dissolve. (Product has been overfilled to ensure complete recovery.) Centrifuge to remove any particulates. Prepare fresh working dilution daily.
Target Species Goat
Content And Storage Store lyophilized antibody at 4°C. Mix reconstituted liquid with an equal volume of glycerol, aliquot contents and freeze at -20°C or below for long term storage.
Forma Purified
Isotype IgG
Vedi altri risultati Mostra meno risultati
Titolo del prodotto
Selezionare un problema

Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.