Learn More
Donkey anti-Goat IgG (H+L) Secondary Antibody, DyLight 550 (Pre-adsorbed), Novus Biologicals™
Sfoglia Tutto Bio Techne ProdottiDescrizione
IgG (H+L) Polyclonal antibody specifically detects IgG (H+L) in Goat samples. It is validated for Western Blot, Flow Cytometry, ELISA, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/ Immunofluorescence, Fluorophore-linked immunosorbent assay
Specifica
Specifica
| Antigene | IgG (H+L) |
| Applicazioni | Western Blot, Flow Cytometry, ELISA, Immunohistochemistry, Immunofluorescence |
| Classificazione | Polyclonal |
| Coniugato | DyLight 550 |
| Formulazione | 50mM Sodium Borate |
| Specie ospite | Donkey |
| Immunogeno | Goat IgG whole molecule |
| Metodo di purificazione | Multi-step |
| Quantità | 0.5 mL |
| Status giuridico | RUO |
| Vedi altri risultati |