Learn More
Donkey Anti-Mouse IgG H&L (Alexa Fluor™ 750) preadsorbed, Abcam
Codice prodotto. 32119201 Sfoglia Tutto Abcam Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
500 μg
Dimensione della confezione:
500µg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
32119201 500 μg 500µg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 32119201 Fornitore Abcam N. del fornitore ab175739500ug
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 02-12-2026
Donkey Polyclonal Antibody
Suitable for WB. Preadsorbed to minimise non-specific binding and high background staining. Cited in 4 publications.
The product is subject to the following: Abcam Restricted Use Statement
Specifica
Antigene Ighg1
Applicazioni Western Blot
Localizzazione cellulare Isoform Secreted: Secreted
Classificazione Polyclonal
Coniugato Alexa Fluor 750
Formulazione Preservative: 0.02% Sodium azide, Constituents: PBS, 23% Glycerol (glycerin, glycerine), 1% BSA
Gene Ighg1
N. accesso geni P01868
Specie ospite Donkey
Immunogeno Ighg1
Metodo di purificazione Affinity purification
Quantità 500 μg
Status giuridico RUO
Disciplina di ricerca Immunology & Infectious Disease
Primario o secondario Secondary
Target Species Mouse
Content And Storage -20°C
Product Type Primary Antibody
Forma Liquid
Isotype Not Available
Shipping Condition Blue Ice
Gene bersaglio Ighg1
Target Molecule Ighg1