Learn More
Invitrogen™ Donkey anti-Mouse IgG (H+L) Cross-Adsorbed Secondary Antibody, HRP
Codice prodotto. 11554980
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
250 μL
Dimensione della confezione:
250µL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11554980 250 μL 250µL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 11554980 Fornitore Invitrogen™ N. del fornitore SA1100
Follow the Workflow - Explore the Savings
Usa il codice promozionale 27967
Visualizza tutte le promozioni
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
Edge
Aggiungi al carrello
Donkey Polyclonal Secondary Antibody
Product SA1-100 is conjugated to HRP and optimized for ECL applications. This antibody reacst with the heavy and light chains of the immunoglobulin molecule. Pre-absorbed with the following species proteins: Bovine, chicken, goat, guinea pig, syrian hamster, horse, human, rabbit, and sheep serum proteins.
Anti-Mouse secondary antibodies are affinity-purified antibodies with well-characterized specificity for mouse immunoglobulins and are useful in the detection, sorting or purification of its specified target. Secondary antibodies offer increased versatility enabling users to use many detection systems (e.g. HRP, AP, fluorescence). They can also provide greater sensitivity through signal amplification as multiple secondary antibodies can bind to a single primary antibody. Most commonly, secondary antibodies are generated by immunizing the host animal with a pooled population of immunoglobulins from the target species and can be further purified and modified (i.e. immunoaffinity chromatography, antibody fragmentation, label conjugation, etc.) to generate highly specific reagents.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Antigene Mouse IgG (H+L) Cross-Adsorbed
Applicazioni Western Blot
Classificazione Polyclonal
Concentrazione 40 μg/mL
Coniugato HRP
Formulazione PBS with 50% glycerol, proprietary stabilizer and 0.07% Kathon
Specie ospite Donkey
Metodo di purificazione Antigen affinity chromatography
Quantità 250 μL
Status giuridico RUO
Primario o secondario Secondary
Target Species Mouse
Content And Storage -20°C, Avoid Freeze/Thaw Cycles
Product Type Secondary Antibody
Forma Liquid
Isotype IgG
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Donkey anti-Mouse IgG (H+L) Cross Adsorbed Secondary Antibody, HRPconjugate
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Sensibilizzazione della pelle Categoria 1
Indicazioni di pericolo
  • H317-Può provocare una reazione allergica cutanea.
Consigli di prudenza
  • P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P272-Gli indumenti da lavoro contaminati non devono essere portati fuori dal luogo di lavoro.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P333+P313-In caso di irritazione o eruzione della pelle: consultare un medico.
  • P362+P364-Togliere tutti gli indumenti contaminati e lavarli prima di indossarli nuovamente.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contain: 5-chloro-2-methylisothiazol-3(2H)-one and 2-methylisothiazol-3(2H)-one