Learn More
Donkey anti-Mouse IgG (H+L) Secondary Antibody, DyLight 350, Novus Biologicals™
Sfoglia Tutto Bio Techne ProdottiDescrizione
IgG (H+L) Polyclonal antibody specifically detects IgG (H+L) in Mouse samples. It is validated for Western Blot, ELISA, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/Immunofluorescence, Fluorophore-linked immunosorbent assay
Specifica
Specifica
| Antigene | IgG (H+L) |
| Applicazioni | Western Blot, ELISA, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/Immunofluorescence, Fluorophore-Linked Immunosorbent Assay |
| Classificazione | Polyclonal |
| Coniugato | DyLight 350 |
| Formulazione | 50mM Sodium Borate |
| Specie ospite | Donkey |
| Immunogeno | Mouse IgG whole molecule |
| Metodo di purificazione | Immunogen affinity purified |
| Quantità | 0.5 mL |
| Status giuridico | RUO |
| Vedi altri risultati |