Learn More
Donkey anti-Rabbit IgG Fc Secondary Antibody, Janelia Fluor 646, R&D Systems™
Codice prodotto. 18442108 Sfoglia Tutto Bio Techne Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
0.5 mL
Dimensione della confezione:
0.50mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
18442108 0.5 mL 0.50mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 18442108 Fornitore Novus Biologicals N. del fornitore NBP172766JF646
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    442.00€
    417.90€ / 0.5mL
    Risparmia 24.10€
    5% Sconto
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 10-11-2026
A Novus product, part of R&D Systems. Donkey Polyclonal Antibody
IgG Fc Polyclonal antibody specifically detects IgG Fc in Rabbit samples. It is validated for Western Blot, ELISA, Immunohistochemistry
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Antigene IgG Fc
Applicazioni Western Blot, ELISA, Immunohistochemistry
Classificazione Polyclonal
Coniugato Janelia Fluor 646
Formulazione 50mM Sodium Borate
Specie ospite Donkey
Immunogeno Rabbit IgG F(c) fragment
Metodo di purificazione Immunogen affinity purified
Quantità 0.5 mL
Status giuridico RUO
Disciplina di ricerca Adaptive Immunity, Immunology
Primario o secondario Secondary
Target Species Rabbit
Content And Storage Store at 4°C in the dark.
Product Type Antibody
Forma Purified
Isotype IgG
Linea di prodotti Novus