Learn More
Donkey anti-Rabbit IgG (H+L) Secondary Antibody, DyLight 550, R&D Systems™
Codice prodotto. 30231578 Sfoglia Tutto Bio Techne Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
0.5 mL
Dimensione della confezione:
0.50mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30231578 0.5 mL 0.50mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30231578 Fornitore Novus Biologicals N. del fornitore NB7184R
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    529.37€
    465.15€ / 0.5mL
    Risparmia 64.22€
    12% Sconto
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 30-11-2026
A Novus product, part of R&D Systems. Donkey Polyclonal Antibody
IgG (H+L) Polyclonal specifically detects IgG (H+L) in Rabbit samples. It is validated for ELISA, Immunocytochemistry/Immunofluorescence, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Antigene IgG (H+L)
Applicazioni ELISA, Immunocytochemistry/Immunofluorescence, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot
Classificazione Polyclonal
Coniugato DyLight 550
Formulazione 50mM Sodium Borate
Specie ospite Donkey
Immunogeno This Donkey anti-Rabbit IgG (H+L) Secondary Antibody (Pre-adsorbed) was developed against rabbit IgG.
Metodo di purificazione Immunogen affinity purified
Quantità 0.5 mL
Status giuridico RUO
Disciplina di ricerca Adaptive Immunity, Immunology
Primario o secondario Secondary
Target Species Rabbit
Content And Storage Store at 4°C in the dark.
Product Type Antibody
Forma Purified
Isotype IgG
Linea di prodotti Novus