Learn More
Donkey anti-Rabbit IgG (H+L) Secondary Antibody, HRP (Pre-adsorbed), Novus Biologicals™
Sfoglia Tutto Bio Techne ProdottiDescrizione
IgG (H+L) Polyclonal specifically detects IgG (H+L) in Rabbit samples. It is validated for Western Blot, ELISA, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry-Paraffin.
Specifica
Specifica
| Antigene | IgG (H+L) |
| Applicazioni | Western Blot, ELISA, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin) |
| Classificazione | Polyclonal |
| Concentrazione | LYOPH |
| Coniugato | HRP |
| Diluizione | Western Blot 1:200-1:5000, ELISA 1:200-1:5000, Immunohistochemistry 1:500-1:5000, Immunohistochemistry-Paraffin |
| Specie ospite | Donkey |
| Immunogeno | Purified Rabbit IgG (H&L) |
| Metodo di purificazione | Affinity purified |
| Quantità | 1 mg |
| Vedi altri risultati |
For Research Use Only