missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Donkey anti-Rabbit IgG (H+L) Secondary Antibody, PerCP, Novus Biologicals™

Codice prodotto. 30229674 Sfoglia Tutto Bio Techne Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
0.5 mL
Dimensione della confezione:
0.50mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
30229674 0.5 mL 0.50mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Codice prodotto. 30229674 Fornitore Novus Biologicals N. del fornitore NBP175286PCP

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

Donkey Polyclonal Antibody

IgG (H+L) Polyclonal antibody specifically detects IgG (H+L) in Rabbit samples. It is validated for Western Blot, Flow Cytometry, ELISA, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/ Immunofluorescence, Immunoprecipitation, Immunohistochemistry (Frozen), Immunodiffusion, Immunoassay
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifica

Antigene IgG (H+L)
Applicazioni Western Blot, Flow Cytometry, ELISA, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/Immunofluorescence, Immunoprecipitation, Immunohistochemistry (Frozen), Immunodiffusion, Immunoassay
Classificazione Polyclonal
Coniugato PerCP
Formulazione PBS
Specie ospite Donkey
Immunogeno This Donkey anti-Rabbit IgG (H+L) Secondary Antibody (Pre-adsorbed) was developed against purified rabbit IgG (H&L).
Metodo di purificazione Affinity purified
Quantità 0.5 mL
Status giuridico RUO
Disciplina di ricerca Adaptive Immunity, Immunology
Primario o secondario Secondary
Target Species Rabbit
Content And Storage Store at 4°C in the dark.
Forma Purified
Isotype IgG
Vedi altri risultati Mostra meno risultati
Titolo del prodotto
Selezionare un problema

Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.