Learn More
Donkey Anti-Rabbit IgG NorthernLights™ NL493-conjugated Antibody, R&D Systems™
Codice prodotto. 18163771
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
0.5 mL
Dimensione della confezione:
500µL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
18163771 0.5 mL 500µL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 18163771 Fornitore R&D Systems N. del fornitore NL006
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    299.00€
    282.45€ / 500µL
    Risparmia 16.55€
    5% Sconto
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 06-11-2026
Donkey Polyclonal Antibody has been used in 6 publications
IgG Polyclonal specifically detects IgG in Rabbit samples. It is validated for Immunocytochemistry.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Antigene IgG
Applicazioni Immunocytochemistry
Classificazione Polyclonal
Concentrazione 1mg/mL
Coniugato NorthernLights 493 (NL493)
Diluizione Flow Cytometry, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry
Alias gene Immunoglobulin G, ImmunoglobulinG
Simboli geni IGHG1
Specie ospite Donkey
Metodo di purificazione Affinity Purified
Quantità 0.5 mL
Status giuridico RUO
Primario o secondario Secondary
ID gene (immissione) 3500
Target Species Rabbit
Content And Storage Store the unopened product at 2 - 8degrees C. Do not use past expiration date. Protect from light.
Product Type Antibody
Isotype IgG
Linea di prodotti R&D Systems