Learn More
Donkey anti-Rat IgG (H+L) Secondary Antibody, DyLight 488, Novus Biologicals™
Codice prodotto. 18412636 Sfoglia Tutto Bio Techne Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
0.5 mL
Dimensione della confezione:
0.50mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
18412636 0.5 mL 0.50mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 18412636 Fornitore Novus Biologicals N. del fornitore NBP172698G
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    431.00€
    407.40€ / 0.5mL
    Risparmia 23.60€
    5% Sconto
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 29-07-2026
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Donkey Polyclonal Antibody
IgG (H+L) Polyclonal antibody specifically detects IgG (H+L) in Rat samples. It is validated for Western Blot, ELISA, Immunohistochemistry
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Antigene IgG (H+L)
Applicazioni Western Blot, ELISA, Immunohistochemistry
Classificazione Polyclonal
Coniugato DyLight 488
Formulazione 50mM Sodium Borate
Specie ospite Donkey
Immunogeno Rat IgG whole molecule
Metodo di purificazione Multi-step
Quantità 0.5 mL
Status giuridico RUO
Disciplina di ricerca Adaptive Immunity, Immunology
Primario o secondario Secondary
Target Species Rat
Content And Storage Store at 4°C in the dark.
Isotype IgG