Learn More
Donkey anti-Sheep IgG (H+L) Secondary Antibody, DyLight 755, R&D Systems™
Sfoglia Tutto Bio Techne ProdottiBeschreibung
IgG (H+L) Polyclonal antibody specifically detects IgG (H+L) in Sheep samples. It is validated for Western Blot, ELISA, Immunohistochemistry, Immunoprecipitation, Immunodiffusion, Immunoassay
Spezifikation
Spezifikation
| Antigene | IgG (H+L) |
| Applicazioni | Western Blot, ELISA, Immunohistochemistry, Immunoprecipitation, Immunodiffusion |
| Classificazione | Polyclonal |
| Coniugato | DyLight 755 |
| Diluizione | Western Blot : 1:100-1:2000, ELISA : 1:100-1:2000, Immunohistochemistry : 1:10 - 1:500, Immunoprecipitation : 1:10 - 1:500, Immunodiffusion, Immunoassay |
| Formulazione | 50mM Sodium Borate |
| Specie ospite | Donkey |
| Immunogeno | This Donkey anti-Sheep IgG (H+L) Secondary Antibody (Pre-adsorbed) was developed against purified sheep IgG (H&L). |
| Metodo di purificazione | Affinity purified |
| Quantità | 0.5 mL |
| Mehr anzeigen |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?