Learn More
Donkey F(ab')2 anti-Mouse IgG (H+L) Secondary Antibody, R&D Systems™
Codice prodotto. 18611638 Sfoglia Tutto Bio Techne Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
0.5 mg
1 mg
Dimensione della confezione:
0.50mg
1mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
18611638 1 mg 1mg
18646247 0.5 mg 0.50mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 18611638 Fornitore Novus Biologicals N. del fornitore NBP260648
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 01-12-2026
A Novus product, part of R&D Systems. Donkey Polyclonal Antibody
IgG (H+L) Polyclonal antibody specifically detects IgG (H+L) in Mouse samples. It is validated for Flow Cytometry, Immunomicroscopy
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Antigene IgG (H+L)
Applicazioni Flow Cytometry, Immunomicroscopy
Classificazione Polyclonal
Coniugato Unconjugated
Diluizione Flow Cytometry 1:20-1:2000, Immunomicroscopy 1:20-1:2000
Formulazione 10 mM Sodium Phosphate, 0.15 M Sodium Chloride, pH 7.2, 1 % (w/v) BSA, Protease/IgG free
Specie ospite Donkey
Immunogeno This Donkey F(ab')2 anti-Mouse IgG (H+L) Secondary Antibody was developed against purified mouse IgG (H&L).
Metodo di purificazione Affinity purified
Quantità 1 mg
Status giuridico RUO
Disciplina di ricerca Adaptive Immunity, Immunology
Primario o secondario Secondary
Target Species Mouse
Content And Storage Store at 4°C. Do not freeze.
Product Type Antibody
Forma Purified
Isotype IgG
Linea di prodotti Novus