Learn More
Dopamine 4-Beta-D-Glucuronide, TRC
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | Dopamine 4-beta-D-Glucuronide |
| Quantità | 1 mg |
| InChI Formula | InChI=1S/C14H19NO8/c15-4-3-6-1-2-8(7(16)5-6)22-14-11(19)9(17)10(18)12(23-14)13(20)21/h1-2,5,9-12,14,16-19H,3-4,15H2,(H,20,21)/t9-,10-,11+,12-,14+/m0/s1 |
| Peso formulazione | 329.1111 |