Learn More
R&D Systems™ Dopamine hydrochloride
Codice prodotto. 18702694
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
50 mg
Dimensione della confezione:
50mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
18702694 50 mg 50mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 18702694 Fornitore R&D Systems™ N. del fornitore 3548/50
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    156.77€
    140.70€ / 50mg
    Risparmia 16.07€
    10% Sconto
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 17-11-2026
A Tocris product, part of R&D Systems. Endogenous agonist at dopamine D1-5 receptors
Dopamine hydrochloride is an endogenous neurotransmitter that acts as an agonist at dopamine D1-5 receptors. Synthesized in the substantia nigra and ventral tegmental area, and is a precursor in noradrenalin and adrenalin biosynthesis.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico Dopamine hydrochloride
CAS 62-31-7
Quantità 50 mg
Linea di prodotti Tocris
Formula molecolare C8H12ClNO2
Peso formulazione 189.64
Purezza >99%
Peso molecolare 189.64