Learn More
Dopamine Hydrochloride, TRC
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | Dopamine hydrochloride |
| Note sul grado di purezza | HPLC |
| Quantità | 25 g |
| InChI Formula | InChI=1S/C8H11NO2.ClH/c9-4-3-6-1-2-7(10)8(11)5-6;/h1-2,5,10-11H,3-4,9H2;1H |
| Peso formulazione | 189.0557 |
| Percent Purity | >95% |