Learn More
Dorsomorphin, MedChemExpress
Codice prodotto. 16471837
Encompass_Preferred
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Dimensione della confezione:
100mg
10mg
5mg
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
16471837 50 mg -
16458367 5 mg 5mg
16416186 100 mg 100mg
16405678 10 mg 10mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Codice prodotto. 16471837 Fornitore Medchem Express N. del fornitore HY13418A
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 29-10-2026
MedChemExpress Dorsomorphin (Compound C) is a selective and ATP-competitive AMPK inhibitor (Ki=109 nM in the absence of AMP). Dorsomorphin (BML-275) selectively inhibits BMP type I receptors ALK2, ALK3, and ALK6. Dorsomorphin induces autophagy.
Dorsomorphin (Compound C) is a selective and ATP-competitive AMPK inhibitor (Ki=109 nM in the absence of AMP). Dorsomorphin (BML-275) selectively inhibits BMP type I receptors ALK2, ALK3, and ALK6. Dorsomorphin induces autophagy.
Specifica
Materiale o nome chimico Dorsomorphin
CAS 866405-64-3
Colore Yellow
Note sul grado di purezza Research
Formula molecolare C24H25N5O
Quantità 50 mg
Sinonimo Compound C BML-275
Informazioni di solubilità 1M HCl : 50 mg/mL (125.16 mM; ultrasonic and adjust pH to 1 with HCl) ∣DMSO : 5 mg/mL (12.52 mM; ultrasonic and warming and heat to 60°C) ∣Ethanol : 3.33 mg/mL (8.34 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : < 0.1 mg/mL (insoluble)
SMILES C12=C(C3=CC=NC=C3)C=NN1C=C(C4=CC=C(OCCN5CCCCC5)C=C4)C=N2
Molecular Weight (g/mol) 399.49
Peso formulazione 399.49
Percent Purity 98.0%
Grado Research
Forma fisica Solid
Da utilizzare con (applicazione) Cancer-Kinase/protease
Research purposes only