Learn More
Lenz Laborglasintrumente Dosing Funnel
Descrizione
- System contents and spare parts for one-way reaction/distillation units 6, 10, 20 l, LF 150
Specifica
Specifica
| Capacità (sistema metrico) | 1 L |
| Da utilizzare con (apparecchiatura) | 6 and 10 L reaction vessel/distillation unit |
| Numero giunto | NS 29/32 |