Learn More
Hanna Instruments™ Dosing Pump
Codice prodotto. 11850164
Cambia vista
Click to view available options
Portata:
1.5 L/hr.
10 L/hr.
20 L/hr.
5 L/hr.
7 L/hr.
Dimensione della confezione:
Pezzo
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Portata Dimensione della confezione
11850164 1.5 L/hr. Pezzo
10601742 7 L/hr. Pezzo
10345721 5 L/hr. Pezzo
10274131 10 L/hr. Pezzo
10458822 20 L/hr. Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Codice prodotto. 11850164 Fornitore Hanna Instruments™ N. del fornitore BL1.52
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    848.75€
    344.65€ / pezzi 1
    Risparmia 504.10€
    59% Sconto
Visualizza tutte le promozioni
Spedizione stimata: 09-12-2026
Specifica
Overall Height (Metric) 150 mm
Lunghezza complessiva (sistema metrico) 180 mm
Temperatura (sistema metrico) max 45°C
Portata 1.5 L/hr.
Maximum Pressure 12 bar
Peso (sistema metrico) 4 kg